Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l aqueous solution, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
MQ200
1.09193.0100 1.09193.0500
1.09193.0100EA 713 DKK
1.09193.0100 1.09193.0500
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l aqueous solution, Supelco®
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Molekylvægt: 692.54 g/mol
Massefylde: 1.01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036428
CAS-nummer: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)