Murexid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06161.0005 1.06161.0025
1.06161.0005EA 747 DKK
1.06161.0005 1.06161.0025
Murexid, Supelco®
Murexid
Formel: C₈H₈N₆O₆
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012777
CAS-nummer: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1 g/l (20 °C)
Molar Mass 284.19 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5 (1 g/l, H2O, 20 °C)