Pararosaniline hydrochloride
Leverandør: CHROMA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
1B-0297.100 1B-0297.25 1B-297
CHRO1B-0297.100EA 0 DKK
CHRO1B-0297.100 CHRO1B-0297.25 CHRO1B-297
Pararosaniline hydrochloride
Pararosaniline hydrochloride
Formel: C₁₉H₁₈ClN₃
Smeltepunkt: 268 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001657
CAS-nummer: 569-61-9
EINECS: 209-321-2