4-(Trifluoracetyl)toluen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
L12424.03
L12424.06
L12424.03EA
832
DKK
L12424.03
L12424.06
4-(Trifluoracetyl)toluen ≥97%
4-(Trifluoracetyl)toluen
Purity: 97%
CAS No.: 394-59-2
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 70-72°/15mm
MDL No.: MFCD00052338
Formel:
C₉H₇F₃O Molekylvægt: 188.15 g/mol Kogepunkt: 70…72 °C (15 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052338 CAS-nummer: 394-59-2 |