3-Nitro-1,2,4-triazol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Nitro-1,2,4-1H-triazole, 3-Nitro-1,2,4-triazole
L06845.03 L06845.06
L06845.03EA 557 DKK
L06845.03 L06845.06
3-Nitro-1,2,4-triazol 96%
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Purity: 96% CAS No.: 24807-55-4 Molecular Formula: C2H2N4O2 Formula Weight: 114.06 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 607167
Formel: C₂H₂N₄O₂
Molekylvægt: 114.06 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 215 °C (dec.)
Massefylde: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009749
CAS-nummer: 24807-55-4
EINECS: 246-468-1