6-Bromquinaldin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27447.14
H27447.06
H27447.14EA
2410
DKK
H27447.14
H27447.06
6-Bromquinaldin ≥97%
6-Bromquinaldin
Purity: 97%
CAS No.: 877-42-9
Molecular Formula: C10H8BrN
Formula Weight: 222.08
Melting Point: 100-103°
MDL No.: MFCD00079724
Formel:
C₁₀H₈BrN Smeltepunkt: 100…103 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00079724 CAS-nummer: 877-42-9 |