Murexid
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17540.09
A17540.18
A17540.30
A17540.09EA
600
DKK
A17540.09
A17540.18
A17540.30
Murexid
Murexid
CAS No.: 3051-09-0
Molecular Formula: C8H8N6O6
Formula Weight: 284.19
Melting Point:
Formel:
C₈H₈N₆O₆ Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012777 CAS-nummer: 3051-09-0 EINECS: 221-266-6 Merck Index: 14,6306 |