1,2,3-Triazol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
345480010 345480050 345480250
ACRO345480010EA 515 DKK
ACRO345480010 ACRO345480050 ACRO345480250
1,2,3-Triazol 97%
1,2,3-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
Kogepunkt: 203 °C (752 mmHg)
Smeltepunkt: 23…25 °C
Massefylde: 1,192 g/cm³
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014490
CAS-nummer: 288-36-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %