Rengørings- og desinfektionsmaskine, PG 8535 og PG 8536, Mielabor
Leverandør: MIELE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7339400 7339410 7339390 7339370 7339360 7321240 7870410 7870440 9062950 7831480 7870450 7831710 9062920 7831680 7831500 7831700 7831490 7870430 7870460 7907620 9358490 7870470 7870420 9062900 7831810 9062930 9062940 9350540
141-0569EA 0 DKK
141-0569 141-0570 141-0568 141-0566 141-0565 141-0560 141-0603 141-0606 141-0638 141-0590 141-0607 141-0597 141-0635 141-0595 141-0592 141-0596 141-0591 141-0605 141-0608 141-0612 141-0644 141-0609 141-0604 141-0633 141-0601 141-0636 141-0637 141-0643
Rengørings- og desinfektionsmaskine, PG 8535 og PG 8536, Mielabor
Opvaskemaskiner til glasvarer
Disse rengørings- og desinficeringsmaskiner med integreret tørresystem er designet til behandling af kliniske instrumenter og OP, samt til vask af laboratorieglasudstyr i industri, forskningslaboratorier, biologi- og medicinalbranchen. Den nye PG 85-serie giver en bred vifte af nye funktioner såsom programmerbare PROFITRONIC+-knapper, PerfectSpeed brusearmskontrol, PerfectFlow dispenseringskontrol uafhængig af temperatur vha. ultralyd, samt PerfectPureSensor ledningsevnemåling.
  • Frit programmerbare PROFITRONIC+ knapper med 64 programslots og standardiserede rensnings- og desinficeringsprogrammer, ledige programslots til brugertilpassede programmer
  • Meget økonomisk: holdbare materialer, kort cyclingtid, lavt vand- og strømforbrug
  • Hygiejnisk friskvandssystem med friskvandsindtag ved hvert programtrin
  • Optimal brugervenlighed og nøjagtigt definerede vaskeprocesser
  • Ingen manuel før- eller efter-rengøring
PerfectTouchControl : Nem at bruge, vaske-/desinficeringsmaskine fra PG 85-serien har et berøringsfølsomt display. En vand- og kemikalietæt
skærm gør desinficering det nem og effektiv. Den brugervenlige grænseflade gør, at der kun skal bruges et meget begrænset antal knapper, alle trin i fremgangsmåden vises i displayet på brugerens eget sprog. Brugere kan vælge mellem 20 sprog.
PerfectSpeedSensor: for at sikre perfekte og sikre rengørings- og desinficeringsresultater, skal brusearmenes rotationshastighed holdes inden for de definerede grænser. Med den nye PerfectSpeed brusearmssensor bliver hastigheden for hver enkelt brusearm nøje overvåget og dokumenteret, uanset om det er i kabinettet eller på tavlekurve og mobile enheder. Brusearmens monteringsfunktion bruger en sensorstrip, der er placeret udenfor kabinettet til at registrere passage for brusearmene og til at sikre, at hastigheden er inden for rammerne. De oplysninger, der vises på displayet, angiver, om værdierne er korrekte eller om brugeren skal foretage justeringer. I tilfælde af en afvigelse fra målværdierne, vises der enten en fejlmeddelelse, eller programmet afbrydes øjeblikkelig for at brugeren kan rette fejlen, afhængigt af systemparametre.
PerfectFlowSensor: Mieles nye PerfectFlowSensor med ultralydsteknologi leverer meget større sikkerhedsmarginer i forhold til konventionelle systemer. PerfectFlowSensor er standardfunktion på PG 85 og garanterer en hidtil uset grad af præcision af styring og overvågning af volumetrisk flow, uafhængig af viskositet og omgivelsestemperaturer. Enhver afvigelse fra målmængderne påvises sikkert og reproducerbarheden af validerede fremgangsmåder garanteres. Der vises en fejlmeddelelse eller programmet afbrydes, hvis værdierne ligger uden for toleranceområdet.
Eksternt kabinet og tank i rustfrit stål.
PerfectPureSensor: Rester i det sidste rensningsvand kan have en negativ påvirkning på efterbehandlingsydeevnen, til tider endda med katastrofale konsekvenser. Med det nye PerfectPureSensor ledningsevnemålesystem i det nye PG 8536, bliver uønskede stoffer i rensningsvandet, såsom opløste salte fra basiske eller sure proceskemikalier detekteret og begrænset til de niveauer, brugeren har defineret. Registrering af ledningsevne gennem hele processen giver øget sikkerhed, da den nøjagtige reproducerbarhed af validerede processer sikres.
Certificeringer: Overholder VDE, VDE-EMC, DVGW, MDD CE 0366, IP 20
Bestillingsoplysninger: Baskets and inserts must be ordered separately.