Læselup med lys, powerlux
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
158620 158628
630-1223EA 2400 DKK
630-1223 630-2182
Læselup med lys, powerlux
Forstørrelsesglas og lupper
These illuminated magnifiers have a Ceratec® anti-scratch hard coating ensuring reliability, comfort and a relaxed vision.
  • Brugerkomfort
  • Slukker automatisk efter 30 minutter
  • Kompakt design giver mulighed for intuitiv bevægelse henover materialet
They consistently provide bright and glare-free illumination thanks to two SMD LEDs (8000 K).
Leveringsinformation: Leveres med beskyttelsesetui og 3 AA batterier.