Indol-4-carbaldehyd
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1H-Indole-4-carbaldehyde, Indole-4-carboxaldehyde
10007086-1 10007086-10 10007086-5 10007086-500
CAYM10007086-1EA 2980 DKK
CAYM10007086-1 CAYM10007086-10 CAYM10007086-5 CAYM10007086-500
Indol-4-carbaldehyd
Indol-4-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
MDL Number: MFCD01632221
CAS-nummer: 1074-86-8