4-Hydroxyphthalicsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
412130050 412130250
ACRO412130050EA 849 DKK
ACRO412130050 ACRO412130250
4-Hydroxyphthalicsyre 98%
4-Hydroxyphthalicsyre
Formel: C₈H₆O₅
Kogepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 191…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013984
CAS-nummer: 610-35-5
EINECS: 210-221-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %