Natriumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43877.0250 8.43877.1000 8.43877.9999
8.43877.0250EA 377 DKK
8.43877.0250 8.43877.1000 8.43877.9999
Natriumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Sodium tetrafluoroborate
Formel: BF₄Na
Smeltepunkt: 384 °C
Massefylde: ∼2,47 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003515
CAS-nummer: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08761
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 384 °C
Molar Mass 109.79 g/mol
Hill Formula BF4Na
Chemical Formula NaBF4