2,6-Dimethyl-4-heptanol ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Diisobutylcarbinol
D0732-25ML
D0732-500ML
TCIAD0732-25MLEA
132
DKK
TCIAD0732-25ML
TCIAD0732-500ML
2,6-Dimethyl-4-heptanol ≥85.0% (by GC)
2,6-Dimethyl-4-heptanol
Formel:
C₉H₂₀O Molekylvægt: 144.26 g/mol Kogepunkt: 179°C Smeltepunkt: -65 Flammepunkt: 74°C |
MDL Number:
MFCD00008944 CAS-nummer: 108-82-7 EINECS: 203-619-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |