1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
9240.1 9240.2
ROTH9240.1EA 0 DKK
ROTH9240.1 ROTH9240.2
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Formel: C₉H₁₁NO₅
Molekylvægt: 213.19 g/mol
Smeltepunkt: 94…97 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00017037
CAS-nummer: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9