4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
B20617.06 B20617.14
B20617.06EA 978 DKK
B20617.06 B20617.14
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 194853-86-6 Molecular Formula: C8H3F4N Formula Weight: 189.11 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 194-196° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00061283
Formel: C₈H₃F₄N
Molekylvægt: 189.11 g/mol
Kogepunkt: 194…196 °C
Smeltepunkt: 43…45 °C
Massefylde: 1.350
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061283
CAS-nummer: 194853-86-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III