4'-Brom-3-chlorpropiophenon ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Bromophenyl)-3-chloropropan-1-one, 4'-Bromo-β-chloropropiophenone
A13988.09 A13988.18 A13988.30
A13988.09EA 564 DKK
A13988.09 A13988.18 A13988.30
4'-Brom-3-chlorpropiophenon ≥94%
4'-Brom-3-chlorpropiophenon
Purity: 94% CAS No.: 31736-73-9 Molecular Formula: C9H8BrClO Formula Weight: 247.53 Melting Point: 57-62° Beilstein Reference: 1944367
Formel: C₉H₈BrClO
Kogepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 57…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018979
CAS-nummer: 31736-73-9
EINECS: 250-784-5