EGTA (Ethylenglycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraeddikesyre)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3054.1 3054.2 3054.3
ROTH3054.1EA 0 DKK
ROTH3054.1 ROTH3054.2 ROTH3054.3
EGTA (Ethylenglycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraeddikesyre)
EGTA (Ethylenglycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraeddikesyre)
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Smeltepunkt: 240…244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004291
CAS-nummer: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560