Flasker, bred åbning, med propper med standard slib
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
100494 101594 101694 101794 101894
215-6855EA 817 DKK
215-6855 215-6847 215-6849 215-6850 215-6852
Flasker, bred åbning, med propper med standard slib
Flasker Plastflasker
PP, natural colour with PP stoppers.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug ved 100 °C
  • Udskiftelige propper med standardslib
Perfekt til prøveindsamling, opbevaring og transport. Ideel til væsker, pasta-lignende medier og granulært materiale. Den brede hals tillader nem påfyldning. Kan fyldes med varme materialer.