Celite® 545, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02693.0250
1.02693.1000
1.02693.9010
1.02693.0250EA
458
DKK
1.02693.0250
1.02693.1000
1.02693.9010
Celite® 545, Supelco®
Celite® 545
Formel:
SiO₂ |
MDL Number:
MFCD00132803 CAS-nummer: 68855-54-9 EINECS: 272-489-0 |
Specifikationer Testresultater
Solubility |
|
Bulk Density | 300 kg/m3 |
pH | 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |