3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
305080050 305080250
ACRO305080050EA 1090 DKK
ACRO305080050 ACRO305080250
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₈H₁₀O₄
Molekylvægt: 170.16 g/mol
Kogepunkt: 95 °C (.1 mmHg)
Massefylde: 1.15 g/cm³
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001333
CAS-nummer: 5231-87-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %