3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
A19248.03
A19248.06
A19248.14
A19248.03EA
656
DKK
A19248.03
A19248.06
A19248.14
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Purity: 98%
CAS No.: 5231-87-8
Molecular Formula: C8H10O4
Formula Weight: 170.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₀O₄ Molekylvægt: 170.16 g/mol Kogepunkt: 95 °C (0.1 mmHg) Massefylde: 1.162 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00001333 CAS-nummer: 5231-87-8 |