Coomassie® Brilliant Blue R-250
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Serva Blue R, Brillant blue R, N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulpho-benzenemethanaminium inner salt, sodium salt (1:1), Coomassie Blue R 250, Brilliant Cyanine 6B, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, Acid Blue 83, Brilliant Blue R250, Brilliant Blue R, Brilliant indocyanine 6B
17525.01 17525.02
SERA17525.01EA 276.17 DKK
SERA17525.01 SERA17525.02
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Formel: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Smeltepunkt: 174…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041762
CAS-nummer: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5