Coomassie Brilliant Blue G-250
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: C.I. 42655
17524.01 17524.02
SERA17524.01EA 276.17 DKK
SERA17524.01 SERA17524.02
Coomassie Brilliant Blue G-250
Coomassie Brilliant Blue G-250
Formel: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Massefylde: >1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078482
CAS-nummer: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4