Ammoniak 7 M in methanol
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H30382.AE H30382.AU
H30382.AEEA 1400 DKK
H30382.AE H30382.AU
Ammoniak 7 M in methanol
Ammonia
CAS No.: 7664-41-7 Molecular Formula: H3N Formula Weight: 17.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 14°(57°F) MDL No.: MFCD00011418
Formel: NH₃
Massefylde: 0,779
Flammepunkt: 14 °C (57 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011418
CAS-nummer: 7664-41-7
EINECS: 231-635-3
UN nummer: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,492