Ammoniak 2 M in methanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
368391000 368398000
368391000.EA 874 DKK
368391000. 368398000.
Ammoniak 2 M in methanol, AcroSeal®
Ammonia
Formel: NH₃
Massefylde: 0,787 g/cm³
Flammepunkt: 6 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011418
CAS-nummer: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN nummer: 1992
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.3 %
Strength 1.90 to 2.20 M