5-Chlor-2-thiophensulphonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11348.03 A11348.06 A11348.09
A11348.03EA 195 DKK
A11348.03 A11348.06 A11348.09
5-Chlor-2-thiophensulphonylchlorid ≥97%
5-Chlor-2-thiophensulphonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 2766-74-7 Molecular Formula: C4H2Cl2O2S2 Formula Weight: 217.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 117-120°/14mm Beilstein Reference: 130710 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051667
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Kogepunkt: 117…120 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 28 °C
Massefylde: 1,623
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00051667
CAS-nummer: 2766-74-7
EINECS: 700-248-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II