X-Gal
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
15243.03 15243.06 15243.07
SERA15243.03EA 746.41 DKK
SERA15243.03 SERA15243.06 SERA15243.07
X-Gal
X-Gal
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Smeltepunkt: 237…239 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005666
CAS-nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8