5-Brom-2-thiophensulphonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14677.14
A14677.06
A14677.14EA
4010
DKK
A14677.14
A14677.06
5-Brom-2-thiophensulphonylchlorid ≥98%
5-Brom-2-thiophensulphonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 55854-46-1
Molecular Formula: C4H2BrClO2S2
Formula Weight: 261.55
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 99-101°/0.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00084909
Formel:
C₄H₂BrClO₂S₂ Kogepunkt: 99…101 °C (0,5 mmHg) Smeltepunkt: 39…42 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00084909 CAS-nummer: 55854-46-1 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |