p-Toluamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methylbenzamide
A11559.14 A11559.22 A11559.36
A11559.14EA 452 DKK
A11559.14 A11559.22 A11559.36
p-Toluamid ≥98%
p-Toluamid
Purity: 98+% CAS No.: 619-55-6 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 774353
Formel: C₈H₉NO
Molekylvægt: 135.17
Kogepunkt: 305
Smeltepunkt: 158…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008002
CAS-nummer: 619-55-6
EINECS: 210-600-6