Acrylonitril stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med hydroquinon monomethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00834.0100 8.00834.1000
8.00834.0100EA 329 DKK
8.00834.0100 8.00834.1000
Acrylonitril stabilised, Sigma-Aldrich®
Acrylonitril
Formel: C₃H₃N
Kogepunkt: 77,3 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,7951 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –5 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001927
CAS-nummer: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN nummer: 1093
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,00133
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point -83.55 °C
Molar Mass 53.06 g/mol
Boiling Point 77.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 124 hPa (20 °C)
Flash Point -4.4 °C
Refractive Index 1.391 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 28 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Synonyms Acrylic acid nitrile, Vinyl cyanide
Hill Formula C3H3N