Sudan III ≥90.0% (by UV/Vis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
S0142-25G S0142-100G
TCIAS0142-25GEA 165 DKK
TCIAS0142-25G TCIAS0142-100G
Sudan III ≥90.0% (by UV/Vis)
Sudan III
Formel: C₂₂H₁₆N₄O
MDL Number: MFCD00003905
CAS-nummer: 85-86-9
EINECS: 201-638-4
Merck Index: 14,08884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=652a7f66bb70072b318c95c7c4a71c94cfc7b26b&vid=652a7f66bb70072b318c95c7c4a71c94cfc7b26b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 90.0 %
Lambda max. 511.0 to 515.0 nm (CHCl3)