4-Acetylbenzonitril 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
167580050 167580250 167581000
ACRO167580050EA 376 DKK
ACRO167580050 ACRO167580250 ACRO167581000
4-Acetylbenzonitril 98+%
4-Acetylbenzonitril
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.16
Smeltepunkt: 55…58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001825
CAS-nummer: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.0 %