3-Acetylbenzonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3'-Cyanoacetophenone, 3-Acetylbenzenecarbonitrile, Methyl m-cyanophenyl ketone
A10841.06 A10841.14
A10841.06EA 786 DKK
A10841.06 A10841.14
3-Acetylbenzonitril ≥97%
3-Acetylbenzonitril
Purity: 97+% CAS No.: 6136-68-1 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 97-101° Boiling Point: 120°/5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001806
Formel: C₉H₇NO
Kogepunkt: 120 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 97…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001806
CAS-nummer: 6136-68-1
EINECS: 228-110-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III