Nuclear Fast Red, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
60700-25G 60700-5G
60700-25GEA 2700 DKK
60700-25G 60700-5G
Nuclear Fast Red, Sigma-Aldrich®
Nuclear Fast Red
Formel: C₁₄H₈NNaO₇S
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078493
CAS-nummer: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caeeeaeb568fad8a74fa0d222037e34b7403d835&vid=caeeeaeb568fad8a74fa0d222037e34b7403d835&prid=web&clid=SAPDAM