N,N,3,5-Tetramethylanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N,N-Dimethyl-3,5-xylidine, 3,5,N,N-Tetramethylaniline, 3,5-Dimethyl-N,N-dimethylaniline
L09266.06
L09266.14
L09266.06EA
489
DKK
L09266.06
L09266.14
N,N,3,5-Tetramethylanilin ≥98%
N,N,3,5-Tetramethylanilin
Purity: 98%
CAS No.: 4913-13-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.24
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1933736
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00008307
Formel:
C₁₀H₁₅N Kogepunkt: 226…228 °C Massefylde: 0,913 Flammepunkt: 90 °C (194 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008307 CAS-nummer: 4913-13-7 EINECS: 225-539-0 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |