Sudan Orange G, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
190170050 190170250 190170010 190171000
ACRO190170050EA 209 DKK
ACRO190170050 ACRO190170250 ACRO190170010 ACRO190171000
Sudan Orange G, ren
Sudan Orange G
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Kogepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 143…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002275
CAS-nummer: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies