L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11586.03 A11586.06 A11586.14
A11586.03EA 341 DKK
A11586.03 A11586.06 A11586.14
L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol ≥98%
L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 3182-95-4 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Melting Point: 89-94° Beilstein Reference: 2208238 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00004732
Formel: C₉H₁₃NO
Kogepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 89…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004732
CAS-nummer: 3182-95-4
EINECS: 221-674-4
UN nummer: 3259
ADR: 8,III