Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside ≥99%, BioChemica®
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A1008.0005 A1008.0025 A1008.0050 A1008.0100
A1008.0005EA 1760 DKK
A1008.0005 A1008.0025 A1008.0050 A1008.0100
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside ≥99%, BioChemica®
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O): 5.0 - 7.0
Dioxane: max. 0.0001 %
Water (K.F.): max. 1.0 %
Formel: C₉H₁₈O₅S
Kogepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063273
CAS-nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (HPLC) min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O) 5.0 - 7.0
Dioxane max. 0.0001 %
Water (K.F.) max. 1.0 %