Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: IPTG
420291-1 420291-5
420291-1EA 1190 DKK
420291-1 420291-5
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, Millipore®
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Formel: C₉H₁₈O₅S
Molekylvægt: 238.31 g/mol
Kogepunkt: 402
Smeltepunkt: 109.5…110.5 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00063273
CAS-nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0