Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside Molecular_Biology dioxane_free
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: IPTG
A4773.0005 A4773.0025
A4773.0005EA 2230 DKK
A4773.0005 A4773.0025
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside Molecular_Biology dioxane_free
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
DNases/RNases/Proteases: not detectable
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
Dioxane: not detectable
Water (K.F.): max. 1.0 %
Formel: C₉H₁₈O₅S
Molekylvægt: 238.31 g/mol
Kogepunkt: 402
Smeltepunkt: 109.5…110.5 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063273
CAS-nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0