Chloroform-D1 (99.8% D) + 0.03% TMS for NMR spectroscopy
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Chloroform-D
84111.0100EA
508.2
DKK
84111.0100
84111.0500
Chloroform-D1 (99.8% D) + 0.03% TMS for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Formel:
CDCl₃ Kogepunkt: 60,8 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –64,1 °C Massefylde: 1,5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000827 CAS-nummer: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN nummer: 1888 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99.80 % |
Water | Max. 0.01 % |