Benzoylaminoeddikesyre, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20649.0100 8.20649.0500
8.20649.0100EA 520 DKK
8.20649.0100 8.20649.0500
Benzoylaminoeddikesyre, Sigma-Aldrich®
Benzoylaminoeddikesyre
Formel: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Kogepunkt: 399 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 271 °C
Massefylde: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002692
CAS-nummer: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 13,04735
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 3.26 g/l (20 °C)
Melting Point 188 - 190 °C
Molar Mass 179.17 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)