Toluen, anhydrous 99.8 % GC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
MQ200
5.89578.0100
5.89578.0250
5.89578.1000
5.89578.2000
5.89578.0100EA
0
DKK
5.89578.0100
5.89578.0250
5.89578.1000
5.89578.2000
Toluen, anhydrous 99.8 % GC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Toluen
Formel:
C₆H₅CH₃ Molekylvægt: 92.14 g/mol Kogepunkt: 110.6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –93 °C Massefylde: 0.87 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 4;4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN nummer: 1294 ADR: 3 II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) | ≥ 99.75 % |
Identity (IR) | conforms |
Color | ≤ 10 Hazen |
Evaporation residue | ≤ 0.0005 % |
Water* | ≤ 0.001 % |
*For 100 mL and 250 mL unit sizes, water content may exceed above specification; not to exceed 0.005 %. |