Nikkeldichlorid, anhydrous ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Nickel dichloride
N0850-25G
N0850-500G
TCIAN0850-25GEA
140
DKK
TCIAN0850-25G
TCIAN0850-500G
Nikkeldichlorid, anhydrous ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Nikkeldichlorid
CAS Number: 7718-54-9
MDL Number: MFCD00011142
Molecular Formula: Cl2Ni
Molecular Weight: 129.59
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Crystal
Formel:
Cl₂Ni Molekylvægt: 129.6 g/mol Smeltepunkt: 1009 °C Massefylde: 3.55 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011142 CAS-nummer: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN nummer: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,06588 |
Specifikationer Testresultater
Purity/Analysis Method | >98.0% (T) |