Nikkeldichlorid, anhydrous ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nickel dichloride
N0850-25G N0850-500G
TCIAN0850-25GEA 140 DKK
TCIAN0850-25G TCIAN0850-500G
Nikkeldichlorid, anhydrous ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Nikkeldichlorid
CAS Number: 7718-54-9
MDL Number: MFCD00011142
Molecular Formula: Cl2Ni
Molecular Weight: 129.59
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Crystal
Formel: Cl₂Ni
Smeltepunkt: 1009 °C
Massefylde: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011142
CAS-nummer: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity/Analysis Method >98.0% (T)