Lithiumhydroxid, anhydrous ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L0225-100G L0225-25G L0225-500G
TCIAL0225-100GEA 846 DKK
TCIAL0225-100G TCIAL0225-25G TCIAL0225-500G
Lithiumhydroxid, anhydrous ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Lithium hydroxide
CAS Number: 1310-65-2
MDL Number: MFCD00011095
Molecular Formula: HLiO
Molecular Weight: 23.95
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Powder
Melting point (°C): 471
Formel: LiOH
Molekylvægt: 23.95 g/mol
Kogepunkt: 924
Smeltepunkt: 471 °C
MDL Number: MFCD00011095
CAS-nummer: 1310-65-2
UN nummer: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity/Analysis Method >98.0% (T)