Empagliflozin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
474590010 474592500
474590010.EA 3070 DKK
474590010. 474592500.
Empagliflozin 98%
Empagliflozin
Formel: C₂₃H₂₇ClO₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22566222
CAS-nummer: 864070-44-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %