α-Ketoglutarsyre monokaliumsalt 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Potassium 4-carboxy-2-oxobutanoate
474300050
474300250
474301000
474300050.EA
428
DKK
474300050.
474300250.
474301000.
α-Ketoglutarsyre monokaliumsalt 97%
α-Ketoglutarsyre monokaliumsalt
Formel:
C₅H₅KO₅ Molekylvægt: 184.19 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00064195 CAS-nummer: 997-43-3 EINECS: 213-641-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % |