5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-TAMRA, 5-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-5-carboxybenzoate, 2-[3,6-Bis(dimethylamino)xanthen-10-ium-9-yl]-5-carboxybenzoate, TAMRA, 5-isomer
472621000 472625000
472621000.EA 751 DKK
472621000. 472625000.
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Formel: C₂₅H₂₂N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD1073638
CAS-nummer: 91809-66-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance green to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
UV Lambda max 539 to 545 nm